certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1604348
APIファミリー
riluzole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
InChI Key
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
177.8 °F
引火点(℃)
81 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR3132-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)