Merck
PHR2412
Supelco
イノシン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
(−)-イノシン, ヒポキサンチン 9-β-D-リボフラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N4O5
CAS番号:
分子量:
268.23
Beilstein:
624896
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
adenosine
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
222-226 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O5/c15-1-4-6(16)7(17)10(19-4)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)18/h2-4,6-7,10,15-17H,1H2,(H,11,12,18)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI Key
UGQMRVRMYYASKQ-KQYNXXCUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
イノシンは、神経成長因子(NGF)によって誘導される神経突起伸長の強力な刺激剤です。損傷に伴う脳内のイノシンレベルの上昇は、軸索の再生および成長に関連するタンパク質の発現上昇に関係しています。イノシンを投与されたマウスでは、虚血性の脳損傷後の、精密な運動コントロールの回復が促進されることが示されています。イノシンはA-to-I RNA編集の研究に使用されることがあります。
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC4524 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR2412-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)