certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1443216
APIファミリー
lovastatin
フォーム
solid
包装
pkg of 50 mg
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChI Key
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2240-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)