Merck
07363
Supelco
Tenivastatin ammonium salt
analytical standard
別名:
RR,1S,2S,6R,8S,8aR)-8-(2,2-Dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-β,δ-dihydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthaleneheptanoic acid ammonium salt, Simvastatin acid ammonium salt, Simvastatin carboxylic acid ammonium salt, Simvastatin hydroxyl acid ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H40O6 NH3
CAS番号:
分子量:
453.61
Beilstein:
4836426
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C25H40O6.H3N/c1-6-25(4,5)24(30)31-21-12-15(2)11-17-8-7-16(3)20(23(17)21)10-9-18(26)13-19(27)14-22(28)29;/h7-8,11,15-16,18-21,23,26-27H,6,9-10,12-14H2,1-5H3,(H,28,29);1H3/t15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI Key
FFPDWNBTEIXJJF-OKDJMAGBSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
07363-BULK:
07363-VAR:
07363-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Guldvang et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 58, 174-183 (2015-10-18)
Endocrine modulating effects of Simvastatin (SV) and its metabolite, Simvastatin β-hydroxy acid (SVA), were investigated in H295R cells and in female Sprague-Dawley (SPRD) rats. H295R cells were exposed to SV and SVA concentrations from 0 to 10μM for 48h. Four