安全性情報
1370611
USP
Lovastatin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
Dihydrolovastatin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O5
CAS番号:
分子量:
406.56
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lovastatin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
InChI
1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23+/m0/s1
InChI Key
IFIFFBWHLKGTMO-LDIGTXGYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1370611-20MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C H Heathcock et al.
Journal of medicinal chemistry, 30(10), 1858-1873 (1987-10-01)
The full experimental details for the total synthesis of (+)-compactin and 19 structural analogues are reported. We have evaluated three classes of analogues as inhibitors of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase: (1) functional and stereoisomeric analogues that possess the full carbon skeleton
G Albers-Schönberg et al.
The Journal of antibiotics, 34(5), 507-512 (1981-05-01)
A new, potent hypocholesterolemic agent is produced by cultures of Aspergillus terreus. The isolation of the compound and its characterization as 4a,5-dihydromevinolin containing a trans-fused octahydro-naphthalene system are described. Comparative data for dihydromevinolin and mevinolin in three biological assays are