安全性情報
PHR2060
Supelco
Ascorbic Acid Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
(2R)-2-[(2R)-3,4-dihydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-2-yl]-2-hydroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6O7
分子量:
190.11
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
ascorbic acid
包装
pkg of 30MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アナリシスノート
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2060-30MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)