certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001133
traceable to USP 1224551
APIファミリー
docetaxel
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C43H53NO14.3H2O/c1-22-26(55-37(51)32(48)30(24-15-11-9-12-16-24)44-38(52)58-39(3,4)5)20-43(53)35(56-36(50)25-17-13-10-14-18-25)33-41(8,34(49)31(47)29(22)40(43,6)7)27(46)19-28-42(33,21-54-28)57-23(2)45;;;/h9-18,26-28,30-33,35,46-48,53H,19-21H2,1-8H3,(H,44,52);3*1H2/t26-,27-,28+,30-,31+,32+,33-,35-,41+,42-,43+;;;/m0.../s1
InChI Key
XCDIRYDKECHIPE-QHEQPUDQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Docetaxel is a taxoid anticancer agent that binds to β tubulin and promotes tubulin assembly into microtubles inducing cell-cycle arrest and apoptosis.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1883-200MG-PW:
PHR1883-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック