Merck
PHR1837
Supelco
テオブロミン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
2,6-ジヒドロキシ-3,7-ジメチルプリン, 3,7-ジヒドロ-3,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, 3,7-ジメチルキサンチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N4O2
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
16464
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. T0700000
APIファミリー
theobromine
フォーム
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 100 mg
mp
345-350 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
InChI Key
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-であり、アデノシンレセプタ-に対する弱いアンタゴニスト作用があります。利尿薬、平滑筋弛緩薬です。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9723 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1837-100MG:
PHR1837-100MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5