certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. A1320000
traceable to USP 1043706
APIファミリー
aspartame
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI Key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aspartame is a low-calorie nutritive sugar substitute used in table-top sweeteners, chewing gums, soft drinks, etc.
アプリケーション
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1381-1G:
PHR1381-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック