Merck
W700655
Sigma-Aldrich
L-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル
≥98%, FG
別名:
N-L-α-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステル, Asp-Phe メチルエステル, アスパルテーム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH(NH2)CONHCH(CH2C6H5)COOCH3
CAS番号:
分子量:
294.30
Beilstein:
2223850
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
E番号:
E951
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
mp
248-250 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
odorless
SMILES記法
COC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18)/t10-,11-/m0/s1
InChI Key
IAOZJIPTCAWIRG-QWRGUYRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W700655-25KG-K:
W700655-10KG-K:
W700655-SAMPLE-K:
W700655-1KG-K:
W700655-BULK-K:
W700655-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)