certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. N0845000
APIファミリー
nimesulide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CS(NC1=C(OC2=CC=CC=C2)C=C([N+]([O-])=O)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C13H12N2O5S/c1-21(18,19)14-12-8-7-10(15(16)17)9-13(12)20-11-5-3-2-4-6-11/h2-9,14H,1H3
InChI Key
HYWYRSMBCFDLJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nimesulide is a selective cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor that can potentially be used as a therapeutic agent for the treatment of inflammatory conditions. It is also a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that possesses analgesic and antipyretic characters.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1336-1G-PW:
PHR1336-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック