certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1504955
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
10 %, 100 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
密度
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1217-3X1.2ML:
PHR1217-1.2ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック