certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 635
traceable to Ph. Eur. L0750000
traceable to USP 1370000
APIファミリー
loperamide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI Key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... OPRM1(4988)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Loperamide hydrochloride finds application in the regulation and symptomatic relief of long acting diarrhea linked with inflammatory bowel diseases. It can also be used as a muscle relaxant agent.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1162-1G-PW:
PHR1162-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック