Merck
PHL89903
Rosarin
phyproof® Reference Substance
別名:
(2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl 6-O-a-L-arabinofuranosyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-9-12-14(22)17(25)20(29-12)28-10-13-15(23)16(24)18(26)19(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI Key
IEBFEMIXXHIISM-YZOUKVLTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)