Merck
SMB00315
Sigma-Aldrich
Rosarin
≥98% (HPLC)
別名:
Rosarin, (2E)-3-Phenyl-2-propen-1-yl 6-O-a-L-arabinofuranosyl-β-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O10
CAS番号:
分子量:
428.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
plant (Rhodiola rosea)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC/C=C/C2=CC=CC=C2)O[C@H](CO[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](CO)O3)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-9-12-14(22)17(25)20(29-12)28-10-13-15(23)16(24)18(26)19(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19+,20+/m0/s1
InChI Key
IEBFEMIXXHIISM-YZOUKVLTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rosarin is a cinnamyl alcohol glycoside and one of the main biologically active compounds found in Rhodiola rosea L. (golden root).
Rosarin is a cinnamyl alcohol glycoside found in Rhodiola rosea.
生物化学的/生理学的作用
Rosarin has been shown to reduce fatigue, improve exercise endurance, and increase mental performance.
Rosarin is known to alter the TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) expression by modulating extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00315-5MG:
SMB00315-VAR:
SMB00315-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Does Rhodiola rosea possess ergogenic properties?
Walker, et al.
International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 16(3) (2006)
Production of Plant Derived Natural Compounds Through Hairy Root Culture (2017)