Merck
PHL89464
Cucurbitacin I
phyproof® Reference Substance
別名:
Elatericin B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H42O7
CAS番号:
分子量:
514.65
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
InChI Key
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89464-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)