Merck
PHL83316
Icariside I
phyproof® Reference Substance
別名:
Icariin I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H30O11
CAS番号:
分子量:
530.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(c3[o]c(c([c](c3c(c2)O)=O)O)c4ccc(cc4)OC)CC=C(C)C
InChI
1S/C27H30O11/c1-12(2)4-9-15-17(36-27-24(34)22(32)20(30)18(11-28)37-27)10-16(29)19-21(31)23(33)25(38-26(15)19)13-5-7-14(35-3)8-6-13/h4-8,10,18,20,22,24,27-30,32-34H,9,11H2,1-3H3/t18-,20-,22+,24-,27-/m1/s1
InChI Key
IYCPMVXIUPYNHI-WPKKLUCLSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83316-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)