Merck
PHL82638
Ginkgotoxin hydrochloride
phyproof® Reference Substance
別名:
4-Methoxypyridoxine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
219.67
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C9H13NO3.Cl/c1-6-9(12)8(5-13-2)7(4-11)3-10-6;/h3,11-12H,4-5H2,1-2H3;
InChI Key
CFLJIULBPOGLDY-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)