Merck
PHL82562
Iridin
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,5,7-Trihydroxy 4′,5′,6-trimethoxyisoflavone 7-glucoside, Irigenin 7-glucoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H26O13
CAS番号:
分子量:
522.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C24H26O13/c1-32-13-5-9(4-11(26)22(13)33-2)10-8-35-12-6-14(23(34-3)19(29)16(12)17(10)27)36-24-21(31)20(30)18(28)15(7-25)37-24/h4-6,8,15,18,20-21,24-26,28-31H,7H2,1-3H3/t15-,18-,20+,21-,24-/m1/s1
InChI Key
LNQCUTNLHUQZLR-OZJWLQQPSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82562-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)