Merck
PHL82522
5,7-Dihydroxy 3,3′,4′,5′,6,8-hexamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
別名:
5,7-Dihydroxy-3,6,8-trimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H22O10
CAS番号:
分子量:
434.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H22O10/c1-25-10-7-9(8-11(26-2)17(10)27-3)16-20(29-5)14(23)12-13(22)19(28-4)15(24)21(30-6)18(12)31-16/h7-8,22,24H,1-6H3
InChI Key
QXRNWRWFNALYGH-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82522-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)