About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21N3O5 · HCl
CAS番号:
分子量:
347.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N(CCCCOC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)O)OC)C(=N)N
InChI
1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
InChI Key
GHVZIMAVDJZQGP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)