Merck
P3700000
6-プロピル-2-チオウラシル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシ-2-メルカプト-6-プロピルピリミジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2OS
CAS番号:
分子量:
170.23
Beilstein:
130039
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
詳細
enzyme inhibitor
APIファミリー
propylthiouracil
メーカー/製品名
EDQM
mp
218-220 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Propylthiouracil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P3700000:
P3700000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Eleni Memi et al.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 25(3-4), 331-343 (2012-07-10)
Antithyroid drugs (ATDs) have been widely and effectively used for the treatment of pediatric and adult thyrotoxicosis for more than a half century. Since the very beginning of ATD use, reports of hepatic dysfunction related to propylthiouracil (PTU) therapy have
Spiros Karras et al.
Journal of pediatric endocrinology & metabolism : JPEM, 25(7-8), 623-630 (2012-11-20)
Propylthiouracil (PTU), carbimazole (CMZ) and methimazole (MMI) are the most common drugs used today in cases of adolescent thyrotoxicosis. Skepticism has been growing regarding the use of PTU in childhood and its association with severe liver failure. The aim of
Daniel Glinoer et al.
Current opinion in endocrinology, diabetes, and obesity, 19(5), 402-407 (2012-07-24)
To bring to the attention of healthcare professionals the additional information on propylthiouracil (PTU)-related hepatotoxicity, based on a reanalysis of medical files reported to the Food and Drug Administration (1982-2008) for acute liver failure in PTU-treated hyperthyroid patients, and propose
Long-term propylthiouracil use and acute myeloid leukemia: a case report and review of the literature.
Daniele Focosi et al.
Annals of hematology, 87(3), 233-235 (2007-09-12)
A Rambaldi et al.
Liver, 21(6), 398-404 (2002-03-21)
The aim of this review was to determine the benefits and adverse effects of propylthiouracil for patients with alcoholic liver disease. Systematic Cochrane Review of randomised clinical trials. The Cochrane Hepato-Biliary Controlled Clinical Trials Register, The Cochrane Library, MEDLINE, and