Merck
P2669000
プラゼパム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
7-Chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17ClN2O
CAS番号:
分子量:
324.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
prazepam
メーカー/製品名
EDQM
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2N(CC3CC3)C(=O)CN=C(c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C19H17ClN2O/c20-15-8-9-17-16(10-15)19(14-4-2-1-3-5-14)21-11-18(23)22(17)12-13-6-7-13/h1-5,8-10,13H,6-7,11-12H2
InChI Key
MWQCHHACWWAQLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Prazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P2669000-1EA:
P2669000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prazepam.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 66, 143-155 (1996-01-01)
Prazepam and lorazepam, two new benzodiazepines.
D J Greenblatt et al.
The New England journal of medicine, 299(24), 1342-1344 (1978-12-14)
Rocchina Sabia et al.
Journal of chromatography. A, 1363, 144-149 (2014-08-21)
Diazepam and the structurally related 1,4-benzodiazepin-2-ones tetrazepam, prazepam and flunitrazepam are chiral molecules because they adopt a ground state conformation featuring a non-planar seven membered ring devoid of any reflection-symmetry element. The two conformational enantiomers of this class of benzodiazepines