安全性情報
P0850000
Pheniramine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Pheniramine maleate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H20N2 · C4H4O4
CAS番号:
分子量:
356.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pheniramine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H20N2.C4H4O4/c1-18(2)13-11-15(14-8-4-3-5-9-14)16-10-6-7-12-17-16;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-10,12,15H,11,13H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI Key
SSOXZAQUVINQSA-BTJKTKAUSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pheniramine maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P0850000-1EA:
P0850000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Juraj Piešťanský et al.
Journal of chromatography. A, 1358, 285-292 (2014-07-19)
The advanced two dimensional isotachophoresis (ITP)-capillary zone electrophoresis (CZE) hyphenated with tandem mass spectrometry (MS/MS, here triple quadrupole, QqQ) was developed in this work to demonstrate analytical potentialities of this approach in the analysis of drugs in multicomponent ionic matrices.