Merck
PHR9040
Supelco
4-ベンジルピリジン
reference material
別名:
Pheniramine impurity B (PhEur)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11N
CAS番号:
分子量:
169.22
Beilstein:
115831
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
APIファミリー
pheniramine, brompheniramine
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.582 (lit.)
bp
287 °C (lit.)
密度
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
−20°C
SMILES記法
C(c1ccccc1)c2ccncc2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-4-11(5-3-1)10-12-6-8-13-9-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
DBOLXXRVIFGDTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHR9040-BULK:
PHR9040-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHR9040-50MG4061841408154