Merck
O0290000
オキシメタゾリン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-(3-ヒドロキシ-2,6-ジメチル-4-t-ブチルベンジル)-2-イミダゾリン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
296.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxymetazoline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cc1cc(c(O)c(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H24N2O.ClH/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14;/h8,19H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18);1H
InChI Key
BEEDODBODQVSIM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxymetazoline hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
α2A-アドレナリンレセプタ-の部分アゴニストです。5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1Dセロトニンレセプタ-のアゴニストです。 5-HT1Cセロトニンレセプタ-に対してはアゴニスト-アンタゴニストの両方の作用があります。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
O0290000:
O0290000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Sylwia K Paszun et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 70(6), 1079-1085 (2014-01-05)
The presented study aimed at the evaluation of hydrochlorothiazide influence on cilazapril stability in model mixture and fixed dose tablet formulation. The degradation of cilazapril in the presence of hydrochlorothiazide took place according to autocatalytic reaction kinetic mechanism, described mathematically