メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
NISTRM8441A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
NISTRM8441A | 4061834191186 |