物質
stainless steel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art H36807-0025
L
25 cm
bowl W × L
15 mm × 35 mm
ボウルの最大容量
10 mL
handle diam.
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This utensil′s specially curved shape permits contact with all corners of bottles and containers; therefore, no loss of material occurs.
特徴および利点
- Crystals, powders, granulated and solid substances, and even thick liquids are easily retrieved and never fall back into the container
- Includes a spoon end and a spatula end
- Made of polished 304 grade stainless steel
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)