安全性情報
NIST955D
Toxic Metals and Metabolites in Frozen Human Blood
NIST®SRM®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
形状
liquid
包装
vial of 6 × 1.6 mL
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
clinical
保管温度
−70°C
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb), Arsenic (As), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Cobalt (Co), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Uranium (U), Ethylmercury (C2H5Hg+), Inorganic Mercury (CH3Hg)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Thyroglobulin
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
WGK
WGK 2
Jan Code
NIST955D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)