安全性情報
BCR635
Human blood (Pb and Cd)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アプリケーション
Human blood (Pb and Cd) may be used as a reference material for the total analysis of microsamples of human blood to detect the presence of cadmium and lead, using high-temperature torch integrated sample introduction system (TISIS) with inductively coupled plasma mass spectrometry(ICP-MS).
アナリシスノート
For more information please see:
BCR635
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
BCR635-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Total introduction of microsamples in inductively coupled plasma mass spectrometry by high-temperature evaporation chamber with a sheathing gas stream
Grotti M, et al.
Analytica Chimica Acta, 767, 14-20 (2013)