安全性情報
BCR480
Fresh water (nitrate, high level)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR480
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Nitrate (NO3)
Matrix Group: Beverages and Water
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
BCR480-100ML:
試験成績書(COA)