安全性情報
NIST2777
Weathered Gulf of Mexico Crude Oil in Toluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
包装
ampule of 5 × 1.2 mL each
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
petroleum
フォーマット
matrix material
詳細
This SRM is a naturally weathered Gulf of Mexico crude oil that is diluted in toluene. NIST2777 is intended for use in evaluating analytical methods for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in weathered crude
oil matrices. All the constituents for which certified and reference values are provided are naturally present in weathered oil. A unit of NIST2777 consists of five ampoules, each containing approximately 1.2mL of crude oil soluton.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Phenanthrene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, Benzo[ghi]perylene
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Dibenzothiophene, Pyrene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Picene, 17α(H),21α(H)-Hopane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST2777:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)