安全性情報
NIST182
Lithium ore (petalite)
NIST® SRM® 182
別名:
Petalite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAl(Si2O5)2
CAS番号:
分子量:
306.26
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 45 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Si](=O)(O[Si](=O)O)O.[Al].[Li]
InChI
1S/Al.Li.2H2O5Si2/c;;2*1-6(2)5-7(3)4/h;;2*1,3H
InChI Key
HEHRHMRHPUNLIR-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Lithium oxide (Li2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST182:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)