Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
N4517
Millipore
Casein Peptone for Biotechnology and Microbiology
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥11% Total N, ≥6% Amino
別名:
ペプトン カゼイン由来, カゼイン由来ペプトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品名
N-Z-Amine®AS, Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 1 kg
窒素分析
≥6% amino, ≥11% total
yellow
pH
5.8-7.8
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Z-アミン® ASは、カゼインをウシの乳から調製して高度に加水分解した酵素分解物です。溶解性の高い精製加水分解物であり、実験室培地や発酵における微生物栄養素として使用されています。カゼインの酵素消化により生成される、アミノ酸、ビタミン、ペプチド、成長促進物質の高品質の供給源です。
アプリケーション
N-Z-アミン® ASは、実験用栄養剤および発酵培地として、また抗生物質と酵素の製造のために使用されています。
関連事項
N-Z-Amine Aと同等で、溶解性の高い製品です。濃縮液は透明ですが、ろ過できる固体分が若干含まれます。
再構成
推奨使用濃度は210 g/Lです。
法的情報
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N4517-VAR:
N4517-5KG-C:
N4517-5KG:
N4517-BULK:
N4517-1KG:
N4517-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Andrew R Ednie et al.
The Journal of biological chemistry, 290(5), 2769-2783 (2014-12-20)
Voltage-gated K(+) channels (Kv) are responsible for repolarizing excitable cells and can be heavily glycosylated. Cardiac Kv activity is indispensable where even minimal reductions in function can extend action potential duration, prolong QT intervals, and ultimately contribute to life-threatening arrhythmias.
P Askerlund et al.
Plant physiology, 100(4), 1670-1681 (1992-12-01)
Purification and functional reconstitution of a calmodulin-stimulated Ca(2+)-ATPase from cauliflower (Brassica oleracea L.) is described. Activity was purified about 120-fold from a microsomal fraction using calmodulin-affinity chromatography. The purified fraction showed a polypeptide at 115 kD, which formed a phosphorylated