Merck
C0626
Millipore
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥11% Nitrogen, ≥6% Amino
別名:
ペプトン カゼイン由来, カゼイン由来ペプトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
製品名
N-Z-Amine® A, Casein enzymatic hydrolysate, Suitable for microbiology
由来生物
bovine milk
品質水準
フォーム
powder
包装
poly bottle of 250, 500 g
poly bottle of 1 kg
poly drum of 5 kg
窒素分析
≥6% amino, ≥11.0% total
損失
≤11% loss on drying
pH
5.8-7.8
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Z-アミン®Aは、カゼインを高度に加水分解した酵素分解物です。溶解性の高い精製加水分解物であり、実験室培地や発酵における微生物栄養素として使用されています。カゼインの酵素消化により生成される、アミノ酸、ビタミン、ペプチド、成長促進物質の高品質の供給源です。
アプリケーション
N-Z-アミン®は以下の用途に用いられています:
  • 細胞膜分離のため葉をホモジナイズする際に
  • アルファルファ再生システムの最適化のため、ムラシゲ・スクーグ培地(MS)培地の栄養補助剤として
  • MOPS低リン酸最小培地やM9最小培地の調製に
再構成
推奨使用濃度は25 g/Lです。
法的情報
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
C0626-1KG:4548173190112
C0626-6X500G:4548173190150
C0626-PM:
C0626-250G:4548173190129
C0626-5KG:4548173190143
C0626-500G:4548173190136
C0626-VAR:
C0626-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Amicase® Casein acid hydrolysate, from bovine milk
Millipore
A2427
Amicase®
Millipore
Millipore
C1026
N-Z-Case®
Millipore
Millipore
C9386
Hy-Case®SF
Fusicoccin activates the plasma membrane H+-ATPase by a mechanism involving the C-terminal inhibitory domain
Johansson F, et al.
Plant Cell, 5(3), 321- 327 (1993)
Development of alfalfa (Medicago sativa L.) regeneration system and Agrobacterium-mediated genetic transformation
Zhang H, et al.
Agricultural sciences in China, 9(2), 170-178 (2010)
Batu K Sharma-Kuinkel et al.
Journal of bacteriology, 191(15), 4767-4775 (2009-06-09)
Studies of the Staphylococcus aureus LytSR two-component regulatory system have led to the identification of the cid and lrg operons, which affect murein hydrolase activity, stationary-phase survival, antibiotic tolerance, and biofilm formation. The cid gene products enhance murein hydrolase activity
Laboratory evolution of Escherichia coli thioredoxin for enhanced catalysis of protein oxidation in the periplasm reveals a phylogenetically conserved substrate specificity determinant.
Masip L
The Journal of Biological Chemistry, 283(2), 840-848 (2008)
F R Blattner et al.
Science (New York, N.Y.), 196(4286), 161-169 (1977-04-08)
The Charon lambda bacteriophages have been developed as vectors for cloning. Their construction incorporates mutations that make them simple to use and also greatly increases their safety for the biological containment of cloned recombinant DNA. Three of the Charon vector