安全性情報
C1026
Millipore
N-Z-Case®
from bovine milk, pkg of 1 kg, suitable for microbiology
別名:
ペプトン カゼイン由来
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
bovine milk
形状
powder
組成
amino-nitrogen, >4.5%
total nitrogen (N), ≥10%
包装
pkg of 1 kg
損失
≤6% loss on drying
white to light beige
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in water)
溶解性
soluble, clear, faintly yellow to yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
N-Z-Case® Tryptone is an enzymatic digest of casein. It is used as a source of peptides and amino acids in microbial culture media. This pancreatic digest of casein acts as a rich nutrient source, supplying nitrogen, vitamins, and minerals essential for microbial growth in various biotechnological applications. Peptone from casein supports the growth of fastidious microorganisms, providing organic nitrogen, peptides, and amino acids necessary for the culture of a broad spectrum of microorganisms.
アプリケーション
N-Z-Case® Tryptone is used as a nutrient source in culture media for the growth of microorganisms, such as bacteria, yeast, and fungi, especially for those organisms with complex nutritional requirements.
その他情報
中等度に消化されたカゼインの酵素加水分解物
法的情報
N-Z-Case is a registered trademark of Kerry Group
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1026-500G:
C1026-VAR:
C1026-250G:
C1026-1KG:
C1026-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
トリプトン Pancreatic digest of casein, Suitable for microbiology
Millipore
T9410
トリプトン