安全性情報
N27B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質
ASTM D 2162 traceable
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
特徴および利点
  • Standard pack size 500 mL, available also in 5 L.
  • Fully traceable to national standards.
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol.
  • Tamper-evident security packaging.
  • Shelf life of 2 years.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N27B-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)