安全性情報
N100HT
High Temperature Viscosity Standard - 100 to 150 °C
Type N100HT, UKAS ISO 17025 / ISO 17034 Certified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon High Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified high temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N100HT-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)