安全性情報
C60
フローカップ粘度計校正用標準液
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 135.9 mPa.s (20 °C)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
135.9 mPa.s(20 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flow Cup Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C60-500ML:4548173371429
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bruno Passet et al.
Scientific reports, 10(1), 6765-6765 (2020-04-23)
Shadoo belongs to the prion protein family, an evolutionary conserved and extensively studied family due to the implication of PrP in Transmissible Spongiform Encephalopathies. However, the biological function of these genes remains poorly understood. While Sprn-knockdown experiments suggested an involvement
Milena D Vukic et al.
EXCLI journal, 19, 48-70 (2020-02-11)
In the present work we modified the procedure for isolation of naphthoquinones α-methylbutyrylshikon ( 1