Merck
M8640
Sigma-Aldrich
1-メトキシ-5-メチルフェナジニウムメチルスルファート
≥95% purity , powder
別名:
1-メトキシフェナジン メトスルファート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H16N2O5S
CAS番号:
分子量:
336.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
1-メトキシ-5-メチルフェナジニウムメチルスルファート, ≥95%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
組成
Nitrogen: ≥ 7.9%
テクニック
titration: suitable
red to brown
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, red
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
COS([O-])(=O)=O.COc1cccc2[n+](C)c3ccccc3nc12
InChI
1S/C14H13N2O.CH4O4S/c1-16-11-7-4-3-6-10(11)15-14-12(16)8-5-9-13(14)17-2;1-5-6(2,3)4/h3-9H,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
MASUWVVNWALEEM-UHFFFAOYSA-M
詳細
1-メトキシ-5-メチルフェナジニウムメチルスルフェート(MPMS)は、NAD(P)Hとテトラゾリウム色素間の光化学的に安定した電子輸送メディエータです。還元型MPMSは、テトラゾリウム塩をホルマザンに変換し、紫色沈殿が生成します。非常に安定な非酵素的電子運搬体であり、テトラゾリウム色素や酵素電池などのさまざまな電子受容体へのin vitroにおけるデヒドロゲナーゼによる電子運搬を媒介します。
アプリケーション
1-メトキシ-5-メチルフェナジニウムメチルスルファートは、乳酸デヒドロゲナーゼおよび筋肉コハク酸デヒドロゲナーゼを分析するためのバッファーまたは溶液の成分として使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
M8640-100MG:
M8640-500MG:
M8640-VAR:
M8640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Early life exposure to chronic intermittent hypoxia causes upper airway dilator muscle weakness, which persists into young adulthood.
McDonald FB, et. al.
Experimental Physiology, 100, 947-947 (2015)
Kuniyo Inouye et al.
Journal of biochemistry, 131(1), 97-105 (2002-01-05)
A synchronous enzyme-reaction system using water-soluble formazan and a non-enzymatic electron mediator was developed and applied to an enzyme immunoassay (EIA). The reaction system consists of four steps: (I) dephosphorylation of NADP(+) to produce NAD(+) by alkaline phosphatase (ALP), (II)
Early life exposure to chronic intermittent hypoxia causes upper airway dilator muscle weakness, which persists into young adulthood
McDonald FB, et al.
Experimental Physiology, 100(8), 947-966 (2015)
Patries M Herst et al.
Biochimica et biophysica acta, 1767(2), 170-177 (2007-02-03)
Oxygen consumption for bioenergetic purposes has long been thought to be the prerogative of mitochondria. Nevertheless, mitochondrial gene knockout (rho(0)) cells that are defective in mitochondrial respiration require oxygen for growth and consume oxygen at the cell surface via trans-plasma
Methods in Plant Cell Biology (1995)