Merck
M7304
Sigma-Aldrich
塩化マグネシウム 六水和物
meets USP testing specifications
別名:
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MgCl2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
203.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
品質水準
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 塩化マグネシウムを用いたヒト角質層への高分子ヒアルロン酸の生体適合性局所デリバリーシステム:この研究は、塩化マグネシウム六水和物を利用した、高分子ヒアルロン酸の皮膚への浸透を促進する新しい局所デリバリーシステムを実証したもので、皮膚科学および創傷治癒への応用が期待されます(Fujii et al., 2023)。
  • ヤギとラクダから採取した涙液に様々な電解質溶液を添加した後の、涙液のシダ状結晶形成パターンの改善:この研究では、動物から採取した涙液サンプルに塩化マグネシウム六水和物を添加した場合の効果に焦点を当て、電解質バランスや獣医学における診断上の関連性についての理解を深めることを目的としています(Fagehi et al., 2022)。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7304-100G:
2540029:
M7304-CH:
M7304-BULK:
M7304-5KG:
M7304-100G-CH:
M7304-1KG-CH:
M7304-1KG:
M7304-VAR:
M7304-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liang Yang et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 258-263 (2014-05-20)
Telmisartan (TEL) belongs to BCS class II (low solubility/high permeability) and exhibits the pH-dependent drug release. Since 3-aminopropyl functionalized magnesium phyllosilicate (aminoclay) can intercalate or adsorb the negatively charged molecules via the electrostatic interaction, TEL-aminoclay complex was synthesized to improve
Xingchu Gong et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 93, 260-266 (2015-04-25)
Brittleness is one of the important material properties that influences the success or failure of powder compaction. We have discovered that the reciprocal of diametrical elastic strain at fracture is the most suitable tablet brittleness indices (TBIs) for quantifying brittleness
Monica Mazzarino et al.
Analytica chimica acta, 837, 70-82 (2014-07-09)
This article describes a liquid chromatographic/tandem mass spectrometric method, based on the use of precursor ion scan as the acquisition mode, specifically developed to detect indole-derived cannabinoids (phenylacetylindoles, naphthoylindoles and benzoylindoles) in biological fluids (saliva, urine and blood). The method
Ikuo Yamamiya et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1485-1492 (2014-07-09)
Tegafur (FT), a prodrug of 5-fluorouracil, is a chiral molecule, a racemate of R- and S-isomers, and CYP2A6 plays an important role in the enantioselective metabolism of FT in human liver microsomes (R-FT > S-FT). This study examined the enantioselective
Heleen Kraan et al.
Vaccine, 33(17), 2030-2037 (2015-03-17)
In the near future oral polio vaccine (OPV) will be replaced by inactivated polio vaccine (IPV) as part of the eradication program of polio. For that reason, there is a need for substantial amount of safe and more affordable IPV