Merck
M3402
Supelco
Morphine-d3 hydrochloride trihydrate
analytical standard
別名:
7,8-Didehydro-4,5-epoxy-17-(methyl-d3)morphinan-3,6-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16D3NO3 · HCl · 3H2O
CAS番号:
分子量:
378.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
98 atom % D
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.[H]C([H])([H])N1CC[C@]23c4c5C[C@H]1[C@@]2([H])C=C[C@H](O)[C@@]3([H])Oc4c(O)cc5
InChI
1S/C17H19NO3.ClH/c1-18-7-6-17-10-3-5-13(20)16(17)21-15-12(19)4-2-9(14(15)17)8-11(10)18;/h2-5,10-11,13,16,19-20H,6-8H2,1H3;1H/t10?,11?,13-,16?,17?;/m0./s1
InChI Key
XCKKIKBIPZJUET-MXXLTCJRSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M3402-BULK:
M3402-5MG-PW:
M3402-5MG:
M3402-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)