アプリケーション
- 重水素化チタン粉末の音響キャビテーションによる中性子放出の観測:この研究では、音響キャビテーションを伴う実験セットアップにおける中性子減速材としてのミネラルオイルの新たな用途を模索し、原子力研究における中性子捕捉と評価に役立つミネラルオイルのユニークな特性を強調しています(Fomitchev-Zamilov, 2024)。
- 圧力駆動型 PDMS ベースのマイクロ流体装置におけるエアトラップと除去:この研究では、マイクロ流体用途におけるミネラルオイルの有用性を実証し、ラボオンチップシステムにおけるエアトラップの管理能力に焦点を当てています。これは、生体医学および診断装置の効率にとって非常に重要です(Xu et al., 2024)。
- 5 種類の代替誘電流体で経年劣化させたクラフト紙および熱強化クラフト紙の動的評価:ミネラルオイルと代替液がクラフト紙の経年劣化に与える影響を調査したこの研究は、電気絶縁システムにおける材料耐久性の理解を深めるのに役立ちます(Mendez et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
鉱物油は注射部位に沈着して抗原を徐放する役割を果たしています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M1180-4L:4548173950037
M1180-VAR:
M1180-500ML:4548173950044
M1180-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shai Kaplan et al.
Molecular cell, 29(6), 786-792 (2008-04-01)
Cells respond to signals by regulating gene expression. The relation between the level of input signals and the transcription rate of the gene is called the gene's input function. Because most genes are regulated by more than one signal, the
Xuchu Ma et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), (46)(46), 10250-10255 (2009-11-19)
Na(4)Si(4) and Na(4)Ge(4) are ideal chemical precursors for inorganic clathrate structures, clusters, and nanocrystals. The monoclinic Zintl phases, Na(4)Si(4) and Na(4)Ge(4), contain isolated homo-tetrahedranide [Si(4)](4-) and [Ge(4)](4-) clusters surrounded by alkali metal cations. In this study, a simple scalable route
Takeshi Itabashi et al.
Nature methods, 6(2), 167-172 (2009-01-20)
Accurate chromosome segregation during meiosis depends on the assembly of a microtubule-based spindle of proper shape and size. Current models for spindle-size control focus on reaction diffusion-based chemical regulation and balance in activities of motor proteins. Although several molecular perturbations
Angela Rouyar et al.
PloS one, 6(10), e26443-e26443 (2011-10-27)
In nature the aerial trace of pheromone used by male moths to find a female appears as a train of discontinuous pulses separated by gaps among a complex odorant background constituted of plant volatiles. We investigated the effect of such
Keke Shao et al.
PloS one, 6(9), e24910-e24910 (2011-09-29)
Aptamers are short RNA or DNA oligonucleotides which can bind with different targets. Typically, they are selected from a large number of random DNA sequence libraries. The main strategy to obtain aptamers is systematic evolution of ligands by exponential enrichment
プロトコル
Summary application report for analysis of moisture in Mineral oil