Merck
L0745000
ロムスチン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
1-(2-クロロエチル)-3-シクロヘキシル-1-ニトロソ尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16ClN3O2
CAS番号:
分子量:
233.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lomustine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14)
InChI Key
GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Lomustine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Antineoplastic agent with cellular DNA effects. Lomustine induces p53 expression in A2870 cells.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L0745000:
L0745000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preliminary study of lomustine in the treatment of intracranial masses in dogs following localization by imaging techniques.
L M Fulton et al.
Seminars in veterinary medicine and surgery (small animal), 5(4), 241-245 (1990-11-01)
G A Kaltsas et al.
Clinical endocrinology, 57(2), 169-183 (2002-08-03)
Combination chemotherapy with the two agents streptozotocin (SZT), which is a nitrosurea, and 5-fluorouracil (5-FU), an alkylating agent, has a long-established role in the treatment of neuroendocrine tumours; however, it is often accompanied by considerable toxicity, and it has not
The role of an all-oral chemotherapy containing lomustine (CCNU) in advanced,fs progressive Hodgkin lymphoma: a patient-friendly palliative option which can result in long-term disease control.
S J Proctor et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 21(2), 426-428 (2009-11-11)
The nitrosoureas: carmustine (BCNU) and lomustine (CCNU).
R B Weiss et al.
Cancer treatment reviews, 9(4), 313-330 (1982-12-01)