Merck
1565009
USP
プロカルバジン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N-(1-メチルエチル)-4-[(2-メチルヒドラジニル)メチル]ベンズアミド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19N3O·HCl
CAS番号:
分子量:
257.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
procarbazine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
InChI Key
DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Procarbazine hydrochloride USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as:
  • Procarbazine Hydrochloride Capsules
生物化学的/生理学的作用
プロカルバジンは、他の化合物との併用で癌化学療法に広く使用される抗悪性腫瘍アルキル化薬です。複数の活性機構を有します。プロカルバジンは、アルキル化薬であるほか、タンパク質、RNAおよびDNA合成を阻害します。
プロカルバジン塩酸塩は、抗悪性腫瘍アルキル化薬です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1565009-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)