Merck
BP064
クロランブシル
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
4-(4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]フェニル)酪酸, 4-[ビス(2-クロロエチル)アミノ]ベンゼン酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
304.21
Beilstein:
999011
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
chlorambucil
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)N(CCCl)CCCl
InChI
1S/C14H19Cl2NO2/c15-8-10-17(11-9-16)13-6-4-12(5-7-13)2-1-3-14(18)19/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,18,19)
InChI Key
JCKYGMPEJWAADB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Chlorambucil BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Chlorambucil Tablets
  • 包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Skull and crossbonesHealth hazard
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
    名称等を表示すべき危険物及び有害物
    労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
    名称等を通知すべき危険物及び有害物
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)