Merck
L0390000
レボカバスチン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
R50547, [3S-[1(cis),3α,4β]]-1-[4-シアノ-4-(4-フルオロフェニル)シクロヘキシル]-3-メチル-4-フェニル-4-ピペリジンカルボン酸, リボスチン, レボフタ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29N2O2F·HCl
CAS番号:
分子量:
456.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levocabastine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].C[C@@H]1CN(CC[C@]1(C(O)=O)c2ccccc2)[C@@H]3CC[C@@](CC3)(C#N)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H29FN2O2.ClH/c1-19-17-29(16-15-26(19,24(30)31)21-5-3-2-4-6-21)23-11-13-25(18-28,14-12-23)20-7-9-22(27)10-8-20;/h2-10,19,23H,11-17H2,1H3,(H,30,31);1H/t19-,23-,25-,26-;/m1./s1
InChI Key
OICFWWJHIMKBCD-VALQNVSPSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Levocabastine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ヒスタミンH1 レセプタ-の非ペプチド性アンタゴニストであり、ニュ-ロテンシンNTS2レセプタ-のリガンドです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
L0390000:4548174005026
L0390000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Megumi Akiyoshi et al.
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 119(3), 175-184 (2002-03-28)
Levocabastine is a selective histamine H1-receptor antagonist exerting inhibitory effects on the release of chemical mediators from mast cells and on the chemotaxis of polymorphonuclear leukocytes and eosinophils. Both histamine and antigens induced conjunctivitis was inhibited by levocabastine in several
Jian Jiao et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(3), 127-136 (2014-06-28)
The aim of this study was to investigate the effect of the corticosteroids, the antihistamines, and the preservatives benzalkonium chloride (BKC) and potassium sorbate (PS) in intranasal medications on human nasal epithelial ciliary beat frequency (CBF). Primary ciliated epithelial cell