APIファミリー
leuprorelin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C57H80N16O12.C2H4O2/c1-6-61-53(82)44-14-10-22-73(44)56(85)39(13-9-21-62-57(58)59)66-54(83)46(30(2)3)72-55(84)47(31(4)5)71-51(80)40(23-32-15-17-35(75)18-16-32)67-52(81)43(28-74)70-49(78)41(24-33-26-63-37-12-8-7-11-36(33)37)68-50(79)42(25-34-27-60-29-64-34)69-48(77)38-19-20-45(76)65-38;1-2(3)4/h7-8,11-12,15-18,26-27,29-31,38-44,46-47,63,74-75H,6,9-10,13-14,19-25,28H2,1-5H3,(H,60,64)(H,61,82)(H,65,76)(H,66,83)(H,67,81)(H,68,79)(H,69,77)(H,70,78)(H,71,80)(H,72,84)(H4,58,59,62);1H3,(H,3,4)/t38?,39-,40-,41-,42-,43?,44-,46-,47+;/m0./s1
InChI Key
ATCUBNJYGKGZGL-GZROYGCLSA-N
詳細
アプリケーション
Established for the preparation of reference solutions (a) in the assay and testing of related substances of leuprorelin using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1442 of European Pharmacopeia.
WGK
WGK 3
Jan Code
L0376000-1EA:
L0376000-1MG:
L0376000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)