安全性情報
IRMM529
ロジウム
IRMM®, certified reference material, 0.05 mm foil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM529
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IRMM529-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)