Merck
398349
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) sulfate solution
~8% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Rh2(SO4)3
CAS番号:
分子量:
494.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~8% in H2O
密度
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rh+3].[Rh+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.2Rh/c3*1-5(2,3)4;;/h3*(H2,1,2,3,4);;/q;;;2*+3/p-6
InChI Key
YWFDDXXMOPZFFM-UHFFFAOYSA-H
関連するカテゴリー
詳細
Rhodium(III) sulfate is an anhydrous metal sulfate that is formed by oxidizing rhodium with concentrated sulphuric acid. It is a red crystal that forms a hydrated solution at high temperatures. It is majorly used in the production of high performance coatings by electroplating technique.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
398349-BULK:
398349-5G:
398349-1G:4548174013328
398349-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
State of rhodium (III) in sulfuric acid solutions
Belyaev AV, et al.
Russian Journal of Coordination Chemistry, 33(2), 136-139 (2007)
Oxidizing Rhodium with Sulfuric Acid: The Sulfates Rh2(SO4)3 and Rh2(SO4)3
Schwarzer S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2017(3), 752-758 (2017)